MABN1539
Anti-Serotonin Receptor 1B Antibody, clone 1C2.1
clone 1C2.1, from mouse
Sinonimo/i:
5-hydroxytryptamine receptor 1B, 5-HT-1B, 5-HT-1D-beta, 5-HT1B, S12, Serotonin 1D beta receptor, Serotonin receptor 1B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR1B(3351)
Descrizione generale
5-HT-1B receptor are therapeutic targets for antimigraine drugs and for treatment of bipolar disorders, autism, and anti-aggressive agents.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected serotonin receptor 1B in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected serotonin receptor 1B in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2