MABN14
Anti-phospho TDP-43 (Ser409/Ser410) Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Sinonimo/i:
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43, Phosphorylated TDP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer409/pSer410)
Informazioni sul gene
human ... TARDBP(23435)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Neumann, M., et al. (2009). Acta Neuropathol. 117:137–149.)
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phosphorylated TDP-43 on 10 µg of human placenta cell lysate.
Descrizione del bersaglio
1) The 25-kDa C-terminal fragment is more prone to phosphorylation at Ser409/Ser410 than full-length TDP-43. (Zhang, Y.J., et al. (2009). PNAS. 106:7607-7612.)
2) 50-52 kDa observed MW . (Buratti, E., et al. (2001). The EMBO Journal 20:1774-1784.)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human placenta cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13