MABF3243
Anti-CD1d Antibody, clone CD1d42
Sinonimo/i:
Antigen-presenting glycoprotein CD1d, R3G1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CD1d42, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... CD1D(912)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD1d in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited the responses of NK T cell clones to -GalCer in the presence of monocyte lineage APC. (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD1d in Flow Cytometry (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2