MABF3061
Anti-SARS-CoV-2 S1 domain Antibody, clone R52
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
R52, monoclonal
PM
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
SARS coronavirus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
SARS virus ... S(43740568)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in Western Blotting applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in ELISA applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2