MABF267
Anti-Cochlin Antibody/COCH, clone 9A10D2
clone 9A10D2, from rat
Sinonimo/i:
Cochlin, COCH-5B2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9A10D2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COCH(1690)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymph node from WT and COCH knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in protein cleaved into p18 and p8 products. (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Cochlin/COCH in mouse spleen tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymphnode from WT and Coch knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cochlin/COCH in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1