MABF1418
Anti-TIGIT (mouse), PE, clone 1G9 Antibody
clone 1G9, from mouse, PE
Sinonimo/i:
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and transmembrane domain-containing protein 3, TIGIT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tigit(100043314)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected TIGIT in one million C57Bl/6 splenocytes.