MABE878
Anti-RNA Helicase A/Dhx9 Antibody, clone 8E3
clone 8E3, from rat
Sinonimo/i:
ATP-dependent RNA helicase A, RHA, DEAH box protein 9, mHEL-5, Nuclear DNA helicase II, NDH II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DHX9(1660)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RNA Helicase A/Dhx9 in NIH3T3 cells (Kotani, M., et al. (2010). Hybridoma. 29(3):259-261).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RNA Helicase A/Dhx9 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1