MABE870
Anti-Lin28A Antibody, clone 35L33G
clone 35L33G, from mouse
Sinonimo/i:
Protein lin-28 homolog A, Lin-28A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, Lin28A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
35L33G, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIN28A(79727)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
CLIP Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin28A in 10 µg of H9 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1