MABE326
Anti-JARID1D/KDM5D Antibody, clone 7F10.4
clone 7F10.4, from mouse
Sinonimo/i:
JARID1D/KDM5D, Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F10.4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM5D(8284)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected JARID1D/KDM5D in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1