MABE227
Anti-FTO Antibody, clone 5-2H10
clone 5-2H10, from mouse
Sinonimo/i:
Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, Fat mass and obesity-associated protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5-2H10, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FTO(79068)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FTO in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human kidney tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1