MABE159
Anticorpo anti-Fox1, clone D8F8
clone D8F8, from mouse
Sinonimo/i:
hexaribonucleotide binding protein 1, Ataxin-2-binding protein 1, ataxin 2-binding protein 1, Hexaribonucleotide-binding protein 1, fox-1 homolog A
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D8F8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rbfox3(52897)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Metabolismo dell′RNA & proteine leganti l'RNA
Qualità
Saggio di Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina Fox1 in 10 µg di lisato di tessuto cardiaco di topo.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di tessuto cardiaco di topo
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2