MABE150
Anti-KDM5B Antibody, clone 15G8.1
clone 15G8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Lysine-specific demethylase 5B, KDM5B, Cancer/testis antigen 31, CT31, Histone demethylase JARID1B, Jumonji/ARID domain-containing protein 1B, PLU-1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1, RBP2-H1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15G8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM5B(10765)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected KDM5B in human kidney and mouse cerebral cortex tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KDM5B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1