MABE1152M
Anti-Cryptochrome-1 Antibody, clone D46-3361
clone D46-3361, from rat
Sinonimo/i:
Cry1, cryptochrome 1 (photolyase-like), Cryptochrome-1, Phll1, Cry-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D46-3361, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cry1(12952)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Cryptochrome-1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Ye, R., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(29):25891-902).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cryptochrome-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2