MABD42
Anti-Cyp7a1 Antibody, clone 15B9.1
clone 15B9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Cholesterol 7-alpha-monooxygenase, CYPVII, Cholesterol 7-alpha-hydroxylase, Cytochrome P450 7A1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15B9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP7A1(1581)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cyp7a1 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human liver tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1