MABD167
Anti-GATA1 Antibody, clone 4F5
ascites fluid, clone 4F5, from mouse
Sinonimo/i:
Erythroid transcription factor, Eryf1, GATA-binding factor 1, GATA-1, GF-1, NF-E1 DNA-binding protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATA1(2623)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GATA1 in pancreatic cancer tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GATA1 in K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
K562 cell lysate