Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 91.40 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 343.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12BrFN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC(C1=CC=CC=C1C2=O)=NN2CC3=CC=C(C=C3F)Br)=O
InChI
1S/C17H12BrFN2O3/c18-11-6-5-10(14(19)7-11)9-21-17(24)13-4-2-1-3-12(13)15(20-21)8-16(22)23/h1-7H,8-9H2,(H,22,23)
InChI key
LKBFFDOJUKLQNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ponalrestat is an orally available, potent and specific inhibitor of aldehyde reductase 2 (ALR2) that blocks the conversion of glucose to sorbitol. Ponalrestat promotes root elongation through the inhibition of the flavin monooxygenase YUCCA in Arabidopsis.
orally available, potent and specific inhibitor of aldehyde reductase 2 (ALR2)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color off-white to light brown | color yellow to orange | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?