MABC580
Anti-Clathrin Heavy Chain Antibody, clone 6F10.1
clone 6F10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Clathrin heavy chain 1, Clathrin Heavy Chain, Clathrin heavy chain on chromosome 17, CLH-17
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLTC(1213)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: 25.0 µg/mL from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Clathrin Heavy Chain in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1