MABC522
Anti-MAP17 Antibody, clone 165C
clone 165C, from mouse
Sinonimo/i:
PDZK1-interacting protein 1, 17 kDa membrane-associated protein, Protein DD96
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
165C, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDZK1IP1(10158)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500-2,000 dilution from a representative lot detected MAP17 in human prostate cancer and human kidney tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MAP17 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1