MAB012
Anti-Apolipoprotein B Antibody, clone B1
clone B1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ApoB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOB(338)
Specificità
Applicazioni
ELISA
Optimal working dilution must be determined by the end user.
WGK 2