MABC1191
Anti-Sodium-Iodide Symporter Antibody, clone ARN1
clone ARN1, from mouse
Sinonimo/i:
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ARN1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC5A5(6528)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in Immunohistochemistry applications (Tazebay, U.H., et. al. (2000). 6(8):871-8).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in MDCK cells transduced with human WT Sodium-Iodide Symporter (NIS).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1