Documenti
MAB5432
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CREB
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
cAMP-response Element Binding Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Descrizione generale
La proteina CREB è un fattore di trascrizione beta ZIP che attiva i geni bersaglio attraverso elementi di risposta al cAMP. Essa è in grado di mediare i segnali provenienti da numerosi stimoli fisiologici, con conseguente regolazione di un'ampia gamma di risposte cellulari. La proteina CREB è espressa in numerosi tessuti e svolge un importante ruolo regolatore in particolare nel sistema nervoso. Si ritiene che la CREB rivesta un ruolo chiave nel promuovere la sopravvivenza neuronale, la proliferazione dei precursori, la crescita neuritica e la differenziazione in alcune popolazioni neurali. CREB promuove la crescita e la differenziazione attraverso i pathway della neurotrofina. La proteina CREB è in grado di attivare selettivamente numerosi geni situati a valle attraverso interazioni con diversi partner di dimerizzazione. Viene attivata dalla fosforilazione della Ser133 mediata da varie vie di segnalazione, incluse quelle di Erk, Ca2+ e la via di segnalazione dello stress.
Specificità
Reagisce con CREB
Immunogeno
Proteina CREB-A ricombinante.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-CREB è un anticorpo monoclonale di topo per il rilevamento di CREB, noto anche come cAMP-response Element Binding Protein. Questo anticorpo è stato validato per ELISA e WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Western blot: 1-5 μg/mL. Riconosce la proteina a ~43kDa.
ELISA: 0,1-1,0 μg/mL
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Linkage
Sostituisce: 04-218
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobulina purificata. Liquido in PBS contenente lo 0,1% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Estratto nucleare di cellule Jurkat, lisato totale di cellule A-431
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hong Cao et al.
Neuroscience bulletin, 28(1), 77-87 (2012-01-12)
The rostral anterior cingulate cortex (rACC) is implicated in processing the emotional component of pain. N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are highly expressed in the rACC and mediate pain-related affect by activating a signaling pathway that involves cyclic adenosine monophosphate (cAMP)/protein kinase
Yan-Yan Sun et al.
Scientific reports, 6, 30743-30743 (2016-08-05)
The number and subtype composition of N-methyl-d-aspartate receptor (NMDAR) at synapses determines their functional properties and role in learning and memory. Genetically increased or decreased amount of GluN2B affects hippocampus-dependent memory in the adult brain. But in some experimental conditions
C E M Fernandes et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 52(5), e8334-e8334 (2019-05-01)
Studies have shown that an injection with the histamine H4 receptor agonist VUF-8430 modulates emotional memory processes. In the present study, the aim was to verify if intraperitoneal (ip) injection of VUF-8430 (500 ng/kg) in mice affects the synthesis of
Wakako Kawarazaki et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 23(6), 997-1007 (2012-03-24)
Experiments with hyperaldosteronemic animals suggest that, despite lowering plasma aldosterone, salt worsens renal injury by paradoxical activation of the mineralocorticoid receptor (MR). Salt and aldosterone synergistically contribute to renal impairment through Rac1-mediated activation of the MR, but whether angiotensin II
Wen Huang et al.
International journal of molecular medicine, 41(6), 3559-3569 (2018-03-08)
Microglial activation-mediated inflammatory damage to oligodendrocytes is a key step in the etiology of ischemic white matter lesions. The adenosine A1 receptor (A1R) and adenosine A2a receptor (A2aR) have been reported to regulate the activation of microglia, however, the underlying mechanisms remain elusive. Thus