MAB5354
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4.1
Sinonimo/i:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
Scegli un formato
CHF 423.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 423.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Amyloid β Precursor Protein Antibody, KPI domain, clone 4.1, clone 4.1, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 2-5 μg/mL on frozen tissue sections.
ELISA: 1 μg/mL in a direct assay and 10 μg/mL in an indirect assay.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2