MAB5276
Anti-Endorphin β Antibody, clone 3-E7
clone 3-E7, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-ACTH
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
IHC
immunohistochemistry: suitable
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3-E7, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POMC(5443)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Hormones & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2