Documenti
SAB4700969
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-beta Endorphin antibody produced in mouse
clone B31.15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B31.15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000939.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Pomc(5443)
Descrizione generale
The antibody B31.15 reacts with human beta Endorphin, an endogenous opiate derived from ACTH gene. ACTH (Corticotropin; human 39 aa) is synthesized by the anterior pituitary gland and stimulates the adrenal cortex; 6 hormones are derived from one ACTH gene: ACTH, lipotropin, alpha-MSH, beta-MSH, endorphin, and one other.
Immunogeno
Human beta Endorphin (full length native protein).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.