MAB4444
Anti-Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody, clone 8
clone mab 8, from mouse
Sinonimo/i:
Adenocarcinoma-associated antigen, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, KS 1/4 antigen, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, antigen identified by monoclonal antibo
Scegli un formato
CHF 448.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 448.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
mab 8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in WB. (Ng, V., et al., 2010)
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Adhesion (CAMs)
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: 1-10 µg/mL from a previous lot detected epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) in human embryonic stem cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human embryonic stem cells
Altre note
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1