MAB427
Anti-Dihydropyridine-sensitive Calcium Channel α 1 Subunit Antibody, clone 1a
ascites fluid, clone mAB 1a, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-CACNL1A3, Anti-CCHL1A3, Anti-Cav1.1, Anti-HOKPP, Anti-HOKPP1, Anti-MHS5, Anti-TTPP1, Anti-hypoPP
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mAB 1a, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
WGK 1