MAB4146
Anti-BCRP Antibody, clone BXP-21
culture supernatant, clone BXP-21, Chemicon®
Sinonimo/i:
Breast Cancer Resistance Protein, Placenta-specific ATP Binding Cassette Transporter, ATP-binding Cassette, Sub Family G, member 2 (ABCG2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BXP-21, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCG2(9429)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
1:20 – 1:50 dilution of a previous lot was used on acetone fixed cytospin preparations.
Immunohistochemistry:
1:20 dilution of a previous lot was used on acetone fixed frozen tissue sections; 1:20 dilution of a previous lot was used on formaldehyde-fixed paraffin-embedded tissues pretreated with 10 mM citrate (pH 6.0) for 20 min.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected BCRP on 10 µg of HepG2 lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
MCF7 cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2