MAB4065
Anti-H-CAM Antibody, Pan, clone SFF-2
clone SFF-2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD44, CD44std, CD44H, HCAM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SFF-2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1κ
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence
Flow Cytometry: 1:20 as determined on U937 cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Lymph node (lymphocytes), skin (keratinocytes), or tonsil.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2