MAB3786
Anti-APC Antibody, CT, clone C-APC 28.9
clone C-APC 28.9, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Adenomatous Polyposis Coli Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C-APC 28.9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry (Frozen sections)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: colon cell line HCT116
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2