MAB3658
Anticorpo anti-proteina legante TATA
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
TBP
Scegli un formato
CHF 400.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 400.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, zebrafish, Xenopus, chicken, fish
Non deve reagire con
Drosophila
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBP(6908)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Fattori di trascrizione
Immunoistochimica: 1:1.000-1:5.000
Immunocitochimica: 1:1.000-1:5.000
Immunoprecipitazione
ELISA: 1:1.000-1:5.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1