MAB336
Anti-Syntaxin Antibody, clone SP8
ascites fluid, clone SP8, Chemicon®
Sinonimo/i:
Syntaxin 1A, Neuron-specific Antigen HPC-1, STX1A
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP8, monoclonal
Reattività contro le specie
hamster, human, pig, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STX1A(6804)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Formalin fixed (fixed <4 weeks)
Western blotting at 1:100-1:10,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology