MAB2624
Anti-Endomucin Antibody, clone V.5C7
clone V.5C7, from rat
Sinonimo/i:
Endomucin-2, Gastric cancer antigen Ga34, Mucin-14, MUC-14, Endomucin-1/2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V.5C7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Emcn(59308)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in immunhistochemical staining of frozen and paraffin-embedded tissue sections of mouse tongue, heart, uterus, brain, and small intestine (Morgan, 1999).
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in FC of transfected COS-7 cells (Morgan, 1999).
Organelle & Cell Markers
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blot Analysis: 0.0025 µg/mL of this antibody detected Endomucin in 10 µg of bEND3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
bEND3 cell lysate
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1