MAB2252Z-I
Anti-Integrin β1 Antibody, clone N29 (Azide Free)
clone N29, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD29, MAB2252
Scegli un formato
CHF 424.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 424.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N29, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody clone was used in immunoprecipitation.
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry on frozen sections.
Flow Cytometry: A representative lot of this antibody clone was used in flow cytometry.
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone was used to stimulate adhesion of cells to extracellular matrix proteins (Wilkins, J.A. et al., 1996).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Risultati analitici
Tonsil, human skin, human kidney tissue
U251 cell lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2