MAB2019Z
Anti-Integrin αVβ5 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 15F11
Sinonimo/i:
MAB2019
Scegli un formato
CHF 424.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 424.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone 15F11, Azide Free, clone 15F11, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15F11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry: MG-63 cells have been harvested, blocked for 20 minutes at 4C in 20% normal human serum then washing in medium containing 10% FBS. 5X10E5 cells per tube were subsequently incubated with primary antibody for 30 min on ice, washed with medium, and incubated with fluorescent-conjugated secondary antibody.
Immunocytochemistry: 15μg/mL dilution for immunostaining of cells adhering to vitronectin-coated coverslips and fixed in 1% paraformaldehyde containing 0.5% Triton X-100 for 20 minutes. Incubation with MAB2019Z antibody for 30 minutes at 22C, followed by detection with a fluorescein-conjugated secondary antibody.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2