MAB1976B
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, biotin conjugated
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, chicken, pig, avian, human, bovine, rabbit, monkey
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence: 5-10 μg/mL for staining of bFGF-treated 6 mm cryosections of chick chorioallantoic membrane fixed with acetone (Brooks, 1994). LM609 is also effective on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissues and cells. However it is not effective for immunohistochemical staining of paraffin-embedded tissue sections.
Inhibits adhesion of cells to vitronectin coated surfaces at 10-25 μg/mL.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Human myeloma cell lines M21 and MoalphaV (Chen, 1995).
NEGATIVE CONTROL: Mo cells (this cell line was derived from M21 but does not express integrin alphaV
Chen, 1995).
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2