MAB1961H-I
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, Phycoerythrin conjugate
clone P1F6, from mouse, PE
Sinonimo/i:
Integrin alpha-V, CD51, Integrin alpha V, Vitronectin receptor subunit alpha, Integrin beta-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1F6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, hamster, chicken
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Integrin αVβ5 in HT1080 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2