MAB1913-C
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
mouse monoclonal, PCIDG10
Sinonimo/i:
Collagen alpha-1(I) chain, Procollagen Type I, CT, Alpha-1 type I collagen
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-procollagene di tipo I, CT, clone PCIDG10 (senza liquido ascitico), clone PCIDG10, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PCIDG10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, guinea pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Immunocitochimica in fluorescenza: un lotto rappresentativo ha immunoreagito con il procollagene di tipo I nei fibroblasti dei tendini semitendinoso e gracile umani prelevati da pazienti sottoposti a intervento chirurgico ricostruttivo dopo rottura del legamento crociato anteriore (ACL) (Bayer, M.L., et al. (2012). Mech Ageing Dev. 133(5):246-254).
Citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha rilevato i fibrociti PICP+/CD45+ in cellule polmonari di topi trattati con bleomicina (Yeager, M.E., et al. (2012). Eur Respir J. 39(1):104-111).
Citometria a flusso: con un lotto rappresentativo sono stati rivelati numeri e percentuali superiori di fibrociti PICP+/CD45+ nei campioni di sangue periferico di bambini/giovani adulti con ipertensione polmonare rispetto a quelli di individui sani (Reese, C., et al. (2014). Front Pharmacol. 5:141).
Immunoistochimica: con un lotto rappresentativo è stata rivelata l′immunoreattività per il procollagene di tipo I nel citoplasma di cellule stromali ottenute dalla lisi di sezioni congelate dello strato funzionale di endometrio mestruale umano (Gaide Chevronnay, H.P., et al. (2009). Endocrinology. 150(11):5094-5105).
ELISA: con un lotto rappresentativo è stata rivelata l′immunoreattività età-dipendente per il propeptide C-terminale del procollagene di tipo I nel legamento crociato di cavie Dunkin-Hartley (DH) predisposte a osteoartrosi (OA) e di cavie Bristol ceppo 2 (BS2) di controllo di età corrispondenti (Quasnichka, H.L., et al. (2005). Arthritis Rheum. 52(10):3100-3109).
Adesione (CAM)
Qualità
Immunoistochimica: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha rilevato il procollagene di tipo I nel tessuto osseo umano.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1