Documenti
MAB1864
Sigma-Aldrich
Anti-Tubulin Antibody, clone YL1/2
clone YL1/2, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
YL1/2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
Le tubuline rappresentano i principali componenti del citoscheletro. Esse formano infatti i microtubuli che sono fondamentali per la struttura, la migrazione e la divisione cellulare oltre che per il traffico intracellulare. Esistono almeno tre tipi di tubuline: alfa, beta e gamma. Ognuna ha un peso molecolare di circa 55 kDa. I microtubuli sono grandi strutture (diametro 300 angstrom) composte da subunità di alfa e beta tubulina alternate. I composti in grado di bloccare la formazione dei microtubli, come il taxolo e gli alcaloidi della vinca, inibiscono la divisione cellulare e rappresentano degli efficaci agenti antitumorali.
Specificità
α The epitope recognized by this antibody has been extensively studied and would appear to be a linear sequence requiring an aromatic residue at the C-terminus, with the two adjacent amino acids being negatively charged (represented by Gly-Gly-Tyr in Tyr-Tubulin). The antibody has been used in epitope tagging procedures to detect proteins tagged with a C-terminal Gly-Gly-Phe epitope. These sequence requirements have been reported to result in some cross-reactivity with other proteins in certain circumstances, including E. coli rec A and oxidized actin.
Immunogeno
Epitopo: The epitope recognizes a linear sequence requiring an aromatic residue at the C-terminus, with the two adjacent amino acids being negatively charged (represented by Gly-Gly-Tyr in Tyr-Tubulin).
Yeast tubulin
Applicazioni
&
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:100-1:1,000 di un precedente lotto.
Immunocitochimica:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di immunoprecipitazione.
ELISA:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IH.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule A431.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la dineina in 10 μg di lisato di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
55 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1117
Stato fisico
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Purified rat monoclonal IgG2a in buffer containing phosphate buffered saline (pH 7.4) with 0.09% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricevimento a -20 °C in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
The auto-inhibitory domain and ATP-independent microtubule-binding region of Kinesin heavy chain are major functional domains for transport in the Drosophila germline.
Williams, LS; Ganguly, S; Loiseau, P; Ng, BF; Palacios, IM
Development null
Gem GTPase and tau: morphological changes induced by gem GTPase in cho cells are antagonized by tau.
Oyama, F; Kotliarova, S; Harada, A; Ito, M; Miyazaki, H; Ueyama, Y; Hirokawa, N; Nukina, N; Ihara, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Integrin alpha 6 beta 4 promotes migration, invasion through Tiam1 upregulation, and subsequent Rac activation.
Cruz-Monserrate, Z; O'Connor, KL
Neoplasia null
Peter T Ruane et al.
Scientific reports, 6, 27456-27456 (2016-06-09)
Microtubules and their associated proteins (MAPs) underpin the polarity of specialised cells. Adenomatous polyposis coli (APC) is one such MAP with a multifunctional agenda that requires precise intracellular localisations. Although APC has been found to associate with kinesin-2 subfamily members
LRRK2 kinase regulates synaptic morphology through distinct substrates at the presynaptic and postsynaptic compartments of the Drosophila neuromuscular junction.
Lee, S; Liu, HP; Lin, WY; Guo, H; Lu, B
The Journal of Neuroscience null