MAB13446
Anti-TIMP-2 Antibody, clone 2TMP05
clone 2TMP05, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2TMP05, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, bovine, guinea pig, rabbit, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMP2(7077)
Specificità
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting: 1μg/ml for 2 hrs at RT.
(Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 min. followed by cooling at RT for 20 min).
The optimal dilution for a specific application under a given set of experimental conditions should be determined by the investigator.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL:
Pancreatic or colon carcinoma
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2