Documenti
M0PMNTKIT
Milli-Q
staffa di installazione a muro
Saves lab bench space
Sinonimo/i:
Opticap® Wall Mounting Bracket
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Sterilità
0.22 μm filtered
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
>5 L/min flow rate at 2 bar
28 kg operating weight
5 °C temp. range (35 °C)
Resistività
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Alt. × largh. × prof.
585 mm × 268 mm × 426 mm
Impurezze
<10 cfu/mL Bacteria level
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<500 ppb
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Conducibilità
100-2000 μS/cm at 25 °C
Compatibilità
for use with AFS®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Wall mounting bracket enables easy installation of an Opticap® onto the wall, freeing your bench for crucial research work.
Applicazioni
For use with AFS® and AFS® E Water Purification Systems.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13