Vai a
ZFPACKSP0
Supporto per blocco di prefiltrazione doppio
without gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Sinonimo/i:
Supporto per blocco di prefiltrazione doppio (senza manometri)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®
General description
Il supporto per blocco di prefiltrazione doppio (senza manometri) è un accessorio per la purificazione dell′acqua che assicura un′installazione del blocco di prefiltrazione senza perdite.
Application
Staffa per montaggio a muro per l′installazione e l′utilizzo del blocco di prefiltrazione.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ZFPACKSP2
description
without gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
description
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
compatibility
for use with Direct-Q®, for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with AFS®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)