Documenti
LSWP03700
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 5,0 μm
Mitex, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Mitex
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with NIOSH 5013
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex
Parametri
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. filtro
37 mm
Spessore
170 μm
Matrice
Mitex
Dimensione pori
5.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: LSWP
La membrana Mitex in PTFE resiste a quasi tutti i liquidi, inclusi solventi organici, acidi e basi concentrate, propellenti e fluidi criogenici. La membrana Mitex è priva di supporto, ma è facile da maneggiare, combinando la praticità di una membrana con supporto con la versatilità di una membrana in PTFE puro. La membrana Mitex è idrofoba.
Caratteristiche e vantaggi
•Estesa compatibilità chimica
•Biologicamente e chimicamente inerte
•Stabile a temperature oltre i 260 °C (500 °F) e al di sotto dei -100 °C (-148 °F)
Applicazioni:
Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici; chiarificazione di propellenti; analisi di fluidi idraulici; isolamento di RNA
Applicazioni
  • Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici
  • Chiarificazione di propellenti
  • Isolamento di RNA
  • Monitoraggio dell′aria
Note legali
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany