Vai a
LP4
Siero senza lipoproteina, umano, 100mg
LPDS is isolated from fresh human serum by isopycnic ultracentrifugation, and is used for blocking of interfering antibodies.
Sinonimo/i:
LPDS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
26020100
Biological source:
human
Shipped in:
dry ice
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Level
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
shipped in
dry ice
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5519C8788C1538
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
serum
antibody form
-
antibody form
-
antibody form
-
General description
L'LPDS viene ottenuto da siero umano fresco mediante ultracentrifugazione isopicnica ai limiti di densità inferiore e superiore dell'intervallo di densità specificato (Havel et al., 1955). La densità viene regolata usando KBr solido.
Concentrazione: 35 mg/mL
Origine: Plasma umano fresco. Negativo ai test per HBsAg e per gli anticorpi contro HIV-I, HIV-II ed epatite C.
Physical form
PBS Dulbecco, pH 7.0, senza Ca 2+. Filtrato con filtro da 0,2 micron. Non garantito come sterile
Preparation Note
L′LPDS può essere conservato congelato ed è abbastanza stabile. Un terreno di coltura cellulare contenente 3-5 mg/mL di LPDS è approssimativamente equivalente ad un terreno contenente il 10% di siero fetale bovino.
Analysis Note
GARANZIA DI QUALITÀ:
Proteine dosate con metodo BCA Pierce utilizzando BSA come standard. La purezza di ciascuna preparazione è verificata mediante elettroforesi su gel di agarosio utilizzando la colorazione Fat Red 7B per i lipidi (2,3).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Differential localization and pH dependency of phosphoinositide 1,4,5-IP3, 1,3,4,5-IP4 and IP6 receptors in rat and human brains.
A Parent,R Quirion
The European Journal of Neuroscience null
M B Heaton et al.
The Journal of comparative neurology, 364(1), 113-120 (1996-01-01)
This study investigated the influence of ethanol exposure throughout gestation on cholinergic development within the rat striatal region. Pregnant Long-Evans rats were maintained on three diets throughout gestation: A liquid diet in which ethanol accounted for 35-39% of the total
1Alpha,25-dihydroxyvitamin D3-mediated stimulation of steroid sulphatase activity in myeloid leukaemic cell lines requires VDRnuc-mediated activation of the RAS/RAF/ERK-MAP kinase signalling pathway.
Philip J Hughes,Geoffrey Brown
Journal of Cellular Biochemistry null
Metabolic adaptation to protein restriction in insulin-dependent diabetes mellitus.
L J Hoffer,A Taveroff,A Schiffrin
The American Journal of Physiology null
Bursting firing of action potentials in central snail neurons elicited by d-amphetamine: role of the electrogenic sodium pump.
M C Tsai,Y H Chen
Comparative Biochemistry and Physiology. Part C, Pharmacology, Toxicology & Endocrinology null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
LP404053252738586
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica