Key Documents
KN12A10TT1
Millipore
Opticap® XL10 Polygard® CN
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL10 Polygard CN 1.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Lunghezza
33.5 cm (13.2 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
0.42 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Amp. ingresso/ uscita
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤55 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CN
Dimensione pori
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Caratteristiche e vantaggi
Formato: singolo strato
Confezionamento
Doppio sacchetto ad apertura facilitata
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: riduzione di microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di OPTICAP® XL capsule e OPTICAP® XLT capsule
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Linkage
Sostituisce: KN1201TC1
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli da 30 min in autoclave a 126 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥5 L d′acqua
Estraibili (gravimetria): dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.