KGSKA3THH1
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 5/8 in. HB, Autoclavable
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Autoclavable Millipore Express® SHC Opticap® XLT 30 in. 0.5/0.2 µm,
Materiali
polyethersulfone
Livello qualitativo
Descrizione
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using TM=["ASTM"] F838 methodology.
T-line
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
Dimensioni del dispositivo
30 in.
Diam. connessione ingresso
5/8 in.
Diam. connessione uscita
5/8 in.
Matrice
Millipore Express® SHC
Dimensione pori
0.5/0.2 μm
Raccordi
inlet hose barb
outlet hose barb
Compatibilità
suitable for endotoxin