Documenti
ISEQ00010
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
product name
Membrana Immobilon®-PSQ in PVDF, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
27 cm × 3.75 m
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Capacità
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Immobilon®-PSQ è una membrana microporosa in polivinilidene fluoruro (PVDF) con pori da 0,2m. È stata sviluppata per ottimizzare l'adsorbimento proteico. La membrana Immobilon®-PSQ è consigliata per il sequenziamento diretto e l'immunorivelazione dopo elettroblotting delle proteine separate mediante gel elettroforesi (o dot-binding di campioni di proteine purificati), in particolare proteine di peso molecolare inferiore a 20.000 kDa. Questa membrana è compatibile con i sistemi di elettroblotting in vaschetta e semi-dry.
Applicazioni
La membrana Immobilon®PSQ in PVFD trova impiego nei protocolli di Western blotting.
Caratteristiche e vantaggi
Membrana Immobilon®-PSQ:
  • pori di 0,2 μm e ampia struttura interna
  • Offre adsorbimento proteico e rese di sequenziamento superiori rispetto ad altre membrane
  • Previene la diffusione delle proteine a basso peso molecolare attraverso la membrana (blow-through).
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Bing Yan et al.
Theranostics, 10(15), 6728-6742 (2020-06-20)
Rational: Ischemic injury of the skeletal muscle remains a serious clinical problem and currently there is no effective therapy. The aim of the present study is to determine whether human umbilical cord mesenchymal stem cells- derived exosomes (UMSC-Exo) could repair
Chenggong Sun et al.
Journal of hematology & oncology, 13(1), 9-9 (2020-02-02)
PARP inhibitors have been the most promising target drugs with widely proven benefits among ovarian cancer patients. Although platinum-response, HR-related genes, or HRD genomic scar detection are acceptably used in assessment of Olaparib response, there are still evident limitations in
Carey Wilson et al.
Neuropharmacology, 168, 107998-107998 (2020-02-18)
Traditional monoaminergic treatments of depression frequently exhibit suboptimal tolerability and effectiveness. The 'short' (s) allele variant of 5-HTTLPR is known to compromise transcriptional efficacy of the serotonin transporter (5-HTT) and can reduce treatment response to traditional antidepressants (e.g. selective serotonin
Chenshuo Luo et al.
Journal of oncology, 2020, 3676751-3676751 (2020-05-16)
To verify and evaluate the value of CD40 as a noninvasive biomarker of cisplatin-resistant bladder cancer, we studied the expression of CD40 and the correlation between nucleophosmin (NPM1) and CD40 in cisplatin-resistant bladder cancer. Three cisplatin-resistant bladder cancer cell lines
Chi-Feng Weng et al.
Frontiers in physiology, 10, 1445-1445 (2020-01-11)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) have shown great promise for the treatment of myocardial infarction (MI), although their potential therapeutic mechanism remains poorly understood. Growing evidence has implicated microRNAs (miRNAs or miRs) in the biological processes whereby ADSCs could ameliorate cardiovascular
Protocolli
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.