HCYTB-60K-PXBK38
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38-Plex Premix - BULK (Space Saver) PACKAGING
Sinonimo/i:
Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Premix Bulk Packaged Kit, MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel – BULK (Space Saver) PACKAGING - Immunology Multiplex Assay
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
kit sufficient for 96 wells
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
Parametri
25 μL sample volume (per well)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAPx®)
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Research Category: Inflammation & Immunology
Research Sub-Category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Specificità
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Contenuto correlato
MILLIPLEX® cytokine multiplex assays enable comprehensive immune system investigation.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.