Documenti fondamentali
WHA9914-2504
Filtri da siringa Whatman® UNIFLO®, 25
pore size 0.45 μm, polyethersulfone membrane, sterile, pack of 200 ea, pack of 45 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 200 ea
pack of 45 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 9914-2504
Diametro
25 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Compatibilità
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Caratteristiche e vantaggi
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Note legali
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)