HCYTB-60K-PX38
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38-Plex Premix
Sinonimo/i:
MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, The Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B bead-based multiplex panel
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
kit sufficient for 96 wells
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
Parametri
25 μL sample volume (per well)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Research category: Inflammation & Immunology
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Specificità
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Contenuto correlato
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.