HAEP047AW
6mm Hydrophobic Edge Membrane 0.45µm 47mm white plain autoclave packed
Filling machine operations, sterility testing
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
hydrophobic
Confezionamento
box of 10 envelopes containing 10 pak
Largh. bordo
6 mm , hydrophobic edge
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3